Guantes resistentes a los cortes, AlphaTec® 16-650
Proveedor: Ansell
16-650/10 16-650/7 16-650/8 16-650/9
112-3777EA 12.7 EUR
112-3777 112-3774 112-3775 112-3776
Guantes resistentes a los cortes, AlphaTec® 16-650
Guantes
Acabado de corte ondulado elevado hecho de caucho natural sobre forro tejido interlock con puño protector.
  • Mayor protección contra bordes afilados.
  • El forro de algodón suave proporciona un buen acolchado y resistencia al corte con un alto nivel de comodidad.
  • El acabado arrugado ofrece un excelente agarre en superficies resbaladizas tanto en condiciones húmedas como secas.
  • La forma del diseño anatómico proporciona un ajuste mejorado y una mayor seguridad
Length: 310 mm
Colour: Green
EN 388 (X241), EN 407 (X2XXXX), EN 374, Cat. III
Certificaciones: EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KLT), EN ISO 374-5:2016, Cat. III