Delantales Tychem® 2000 C y Tychem® 6000 F resistentes a productos químicos
Proveedor: DuPont
TYCPA30SYL00 TYFPA30SGY00
113-0875EA 188 EUR
113-0875 113-0880
Delantales Tychem® 2000 C y Tychem® 6000 F resistentes a productos químicos
Ropa de trabajo
Especialmente diseñados para usar con prendas Tychem®, estos delantales ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas.
  • Delantal hasta la espinilla con lazos en el cuello y la cintura
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Conforme a EN 14126 (barrera para agentes infecciosos)
Tychem® 2000 C Los delantales utilizan la resistencia de Tyvek® y un revestimiento de barrera polimérico para ofrecer una buena protección contra la penetración contra una amplia gama de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). Se utilizan para la protección contra salpicaduras o salpicaduras a presión en una variedad de entornos industriales, incluida la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento químico y fabricación farmacéutica.
Tychem® 6000 F Los delantales están hechos de una tela ligera y duradera que consiste en una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® resistente. Ofrecen una excelente protección contra la penetración química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. Estos delantales se utilizan para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
Color: Amarillo (Tychem® 2000 C) o gris (Tychem® 6000 F)
Type PB [3], EN 14126, Cat. III
Certificaciones: Tipo PB [3], EN 14126, Cat. III