Tapones de goma
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
201024 201058 201082 201014
217-0513EA 13.9 EUR
217-0513 217-9479 217-9486 217-9476
Tapones de goma
Tapones Tapones de Goma
Tapones cónicos de goma azul grisáceo natural sin agujeros.
  • Resistente a los productos químicos comunes de laboratorio.
  • Altamente elástico, para un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Resistente a temperaturas de -5 a +70 ° C (+120 ° C en atmósfera húmeda)
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)