Monos para sala limpia, BioClean-D™, CleanTough™
Proveedor: Nitritex
S-BDCHT-XL S-BDCHT-L S-BDCHT-M S-BDCHT-XS BDCHT-XS S-BDCHT-XXL BDCHT-L BDCHT-XL BDCCT-S BDCCT-XL BDCCT-M BDCCT-L BDCCT-XXL S-BDCCT-L S-BDCCT-S S-BDCCT-2XL S-BDCCT-M S-BDCCT-XL BDCHT-XXL BDCHT-S BDCHT-M S-BDCHT-S BDCCT-XXXL S-BDCHT-XXXL BDCHT-XXXL BDCHT-XXXXL S-BDCHT-XXXXL
113-8019EA 311 EUR
113-8019 113-8016 113-8017 113-8032 113-8008 113-8033 113-8004 113-8007 113-7997 113-7998 113-7996 113-7995 113-7994 113-8010 113-8012 113-8009 113-8011 113-8013 113-8000 113-8006 113-8005 113-8018 113-8196 113-8365 114-9441 114-9442 NITRS-BDCHT-XXXXL
Monos para sala limpia, BioClean-D™, CleanTough™
Prendas desechables
Estos monos desechables hechos de tela CleanTough™ proporcionan una buena protección contra los polvos peligrosos (incluidas las partículas nucleares) y una protección limitada contra las salpicaduras de productos químicos. Disponible con capucha o con cuello.
  • Material ligero, resistente y que no suelta pelusa
  • Disponible en versión estéril o no estéril
  • Cremallera frontal con solapa y presillas para los pulgares
  • Espalda, puños y tobillos elastizados
  • Cada talla lleva un código de barras exclusivo en la caja exterior (ITF-14), lo que permite la entrada automática de datos en los sistemas de control de existencias
Apto para su uso en entornos de clase 10, ISO 4, M2.5.
Color: blanco.
Type 5/6; Cat. III
Certificaciones: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Tipo 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Tipo 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425 Módulo D.
Modelos estériles: Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Envase: Un mono por bolsa de plástico sellada; 20 monos por caja sellada; una caja por caja. Tallas 3XL y 4XL disponibles a pedido.