Mascarillas faciales para salas blancas con visores, BioClean Clearview™, PE/PP
Proveedor: Nitritex
VFM210-L VFM210-T-SLOT
113-2266EA 468 EUR
113-2266 NITRVFM210-T-SLOT
Mascarillas faciales para salas blancas con visores, BioClean Clearview™, PE/PP
Máscaras Máscaras para salas limpias
Mascarillas hechas de 3 capas, PP / PE, tejido unido por ultrasonidos con visores antiniebla integrados. El revestimiento exterior consta de PE no tejido hidrófobo, la capa de filtro de PE fundido por soplado y el revestimiento interior de PP / PE hidrofílico (no tejido).
  • Sin proteínas de látex.
  • Eficiencia de filtración de partículas (PFE): >97%, eficiencia de filtración bacteriana (BFE): >96,5%
  • Aparecen códigos de barras en el embalaje exterior para permitir la entrada automática de datos en los sistemas de control de stock
  • Con lazos o orejeras
Adecuado para su uso en entornos de clase 10, ISO 4, M2.5.
Espesor (visera): 0,18 mm
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene la norma ISO 9001:2008. Procesado en una sala limpia de clase 4 certificada por el NEBB. Muestreo e inspección de acuerdo con la norma ISO 2859-3:1993.