Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Proveedor: Corning
430236 431124
734-1823EA 134.94 EUR
734-1823 734-1881
Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Soportes Soportes de matraces
Tubos de PP, cojines de apoyo de polieterimida.
  • Cada caja de tubos de 250 o 500 ml contiene una gradilla para facilitar la manipulación
  • Se deben usar amortiguadores a menos que el rotor incluya los soportes con fondo en forma de V correspondientes
  • Tubos estériles y con certificación de ausencia de pirógenos
  • Se suministran con tapones acoplables
  • FCR máxima de 6000×g
Ideal para aplicaciones que requieren la centrifugación de grandes volúmenes.