Ácido azelaico ≥98% (por GC) para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20117.0025 8.20117.0100
8.20117.0025EA 62.4 EUR
8.20117.0025 8.20117.0100
Ácido azelaico ≥98% (por GC) para síntesis
Ácido azelaico
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 237 °C (20 hPa)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004432
Núm. CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C