Avantor® Apex ODS, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
4M15310EA 1030 EUR
4M15310 4M10310 4M25310 FH1310-2/N
Avantor® Apex ODS, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Avantor® Apex y Avantor® Apex II fases de columna HPLC se recomiendan para los análisis de rutina
  • Sílica esférica convencional de 100 Å de tamaño de poro
  • Distribución estrecha de las partículas
  • Superficie controlada
  • USP L8