Armarios de seguridad combinados, K-PHOENIX 90
Proveedor: asecos
30708001 30709001
MSGA30708001EA 3744 EUR
MSGA30708001 MSGA30709001
Armarios de seguridad combinados, K-PHOENIX 90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad ignífugos, tipo clasificado 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), almacenamiento seguro y aprobado de sustancias peligrosas agresivas e inflamables en áreas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad: puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad ensamblados fuera del gabinete para una mayor protección contra la corrosión
  • Dos en uno: 2 compartimentos (separación vertical) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y materiales peligrosos agresivos en un gabinete
  • Fácil de usar y seguro (compartimento de puerta plegable): sistema de detención de puerta abierta (estándar), extracción o almacenamiento conveniente y seguro de contenedores
  • Uso no autorizado: puertas con cerradura con cilindro profesional (posible integración en un sistema de bloqueo existente) / cerradura de cilindro
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar el piso irregular
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
El armario tiene un compartimento con tres estantes, un inserto perforado y un sumidero colector inferior de chapa de acero laminado de plástico y un compartimiento con tres estantes de bandeja y un colector colector inferior de melamina / PP para el almacenamiento de líquidos inflamables.
Certificaciones: Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Información para pedidos: Los paquetes de equipamiento interior deben pedirse por separado (no incluidos). Por favor, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.