Armarios de seguridad combinados, Tipo 90, K-UB-90
Proveedor: asecos
30365001 30377001 30370001 30358001
135-1944EA 2315 EUR
135-1944 MSGA30377001 MSGA30370001 135-1777
Armarios de seguridad combinados, Tipo 90, K-UB-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad ignífugos, tipo clasificado 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), almacenamiento seguro y aprobado de sustancias peligrosas agresivas e inflamables en áreas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad: cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Dos compartimentos de almacenamiento separados para el almacenamiento de líquidos inflamables, ácidos y álcalis.
  • Fácil de usar y seguro: la puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del gabinete completamente visible - acceso a todos los contenedores, apertura de 135 ° de la puerta batiente
  • Caja fuerte - cajón equipado con cable de tierra incl. abrazadera de serie, sello de sumidero soldado, los cajones se cierran automáticamente en caso de incendio
  • Uso no autorizado: puerta y cajón con cerradura con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo / verde)
  • Móvil: ruedas con zócalo (opcionalmente disponibles), fácil movimiento del gabinete
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico, extracción de ambos compartimentos a través de una conexión de ventilación
Certificaciones: Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Información para pedidos: Los paquetes de equipamiento interior deben pedirse por separado (no incluidos). Por favor, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.