Máscara para sala limpia, BioClean DB™, PE
Proveedor: Nitritex
BDBS-G BDBS
113-0783EA 721 EUR
113-0783 113-0782
Máscara para sala limpia, BioClean DB™, PE
Máscaras Máscaras para salas limpias
La mascarilla estilo bolsa esterilizada tiene cintas para la cabeza tejidas y todas las costuras están unidas por ultrasonidos. La máscara tiene capas interiores y exteriores construidas de poliéster no tejido hilado con la capa de filtro intermedia hecha de poliéster fundido.
  • El espaciador mantiene un espacio libre para respirar para el usuario, mejorando la comodidad general y la facilidad para respirar.
  • El puente nasal de acero maleable y recubierto de plástico está completamente cerrado.
  • Disponible con o sin protector de cuello integral para cerrar la brecha de protección entre el mono y la garganta del usuario.
Eficiencia de filtración de partículas: 0,3 µm 98,2%. Eficiencia de filtración de bacterias: 3,0 µm 97,9%.
Adecuado para uso en entornos clase 10. ISO 4, M2.5.
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene la norma ISO 9001:2015. Procesado en una sala limpia de clase 4 certificada por el NEBB. Muestreo e inspección de acuerdo con la norma ISO 2859-3:1991.
Envase: 1 mascarilla por bolsa interior; 20 bolsas internas por bolsa externa; 10 bolsas exteriores por caja (200 piezas).