Estaciones de lavado ocular con una botella
Proveedor: Plum Safety
118-1701EA 33.6 EUR
118-1701
Estaciones de lavado ocular con una botella
Suministros de primeros auxilios Estaciones de lavado de ojos
Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
Rinsing time: ~5 minutes
W×D×H wall holder: 80×57×35 mm
W×D×H pictogram: 90×3×300 mm.