Estaciones de lavado ocular con dos botellas
Proveedor: Plum Safety
4650 4694
118-1702EA 63.8 EUR
118-1702 118-1705
Estaciones de lavado ocular con dos botellas
Suministros de primeros auxilios Estaciones de lavado de ojos
Available as either an open station or closed and dust-proof wall box containing 2×500 ml plum eyewash bottles.
  • Se puede instalar fácilmente cerca del lugar de trabajo
  • Completa con espejo e instrucciones claras para garantizar un enjuague rápido y correcto en caso de accidente
  • La estación sin protección no es adecuada para lugares de trabajo con polvo o suciedad
Tiempo de lavado: aproximadamente 10 minutos
A×L×Al de la estación sin protección: 230×80×290 mm
A×L×Al de la estación con protección: 227×110×265 mm