PS, esterilizados. Las cámaras de cultivo CellSTACK® de Corning® están disponibles en cinco tamaños y con tres tratamientos diferentes de la superficie.
- Dos puertos de llenado de 26 mm de diámetro permiten el acceso directo al fondo de la cámara, proporcionando mayor flexibilidad para el llenado y vaciado estériles mediante vertido, pipeteo o a través del tubo en un sistema completamente cerrado
- Las tapas de rosca estándar de 33 mm tienen membranas no humectables con un poro de 0,2 µm selladas directamente a los tapones para permitir el intercambio de gases a la vez que se minimiza el riesgo de contaminación
- Los tapones de rosca de 33 mm opcionales están disponibles con tubo C-Flex® sellado con certificado USP de clase VI para permitir la transferencia estéril directa de medios y células mediante bombeo o alimentación por gravedad
- La construcción en poliestireno proporciona una excelente claridad óptica y resistencia mecánica
Superficie tratada para TC: El poliestireno sin cargar tiene una superficie hidrofóbica sin cargar en la que las proteínas de fijación celular no se adhieren correctamente. El resultado es una fijación y crecimiento celular incorrecto. El poliestireno tratado para cultivo celular (TC) tiene una superficie hidrófila cargada negativamente a la que se adhieren con facilidad las proteínas de fijación celular, por lo que constituye una superficie excelente para la fijación y el crecimiento celular.
Superficie Corning® CellBIND®: La superficie Corning® CellBIND® mejora la adherencia celular en condiciones difíciles, como en medios con poco suero o sin suero, lo que resulta en rendimientos celulares superiores.
Una adherencia celular más uniforme y regular da lugar a un mejor crecimiento celular y a una mayor producción
Adapta a las células más rápidamente a medios con poco suero s sin suero.
Reduce la separación prematura de las células de cultivos confluentes
Puede eliminar la necesidad de los tediosos revestimientos biológicos con poca estabilidad
No requiere refrigeración ni manejo especial y es estable a temperatura ambiente
Superficie de adherencia ultrabaja: La superficie de adherencia ultra baja es una superficie de hidrogel de enlace covalente hidrófila y de carga neutra. Minimiza la fijación de la célula, la absorción proteínica y la activación enzimática. Esta superficie no citotóxica es biológicamente inerte y no degradable.
Mantiene a las células suspendidas, sin fijación
Impide la diferenciación de las células madre mediada por la fijación
Impide la división de las células dependientes de anclaje
Reduce la unión de las proteínas de fijación y del suero al sustrato
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
Información accesorios: Se dispone de una variedad de tapones de llenado opcionales para permitir la transferencia directa de medios y células por medio de bombeo o alimentación por gravedad. Se dispone de varios dispositivos de acoplamiento para estos tapones de llenado con o sin tubo C-Flex® sellado completamente con certificado USP de clase VI. Los tapones de llenado opcionales con filtros con membranas hidrófobas acoplados proporcionan intercambio de gases y una ventilación aséptica más rápida durante la transferencia de líquidos. También hay disponibles tapones de repuesto de 33 mm sin ventilación o ventilados estériles adicionales. Los dispositivos de apilamiento reutilizables se acoplan entre las cámaras CellSTACK® para mantenerlas niveladas y optimizar el espacio del incubador, a la vez que proporciona espacio para el intercambio de gases.
Todos los tapones son de 33 mm y con rosca.