Centrífugas de sobremesa con ventilación/refrigeración ROTINA 420/420R
Proveedor: Hettich
4701 4706
521-1155EA 5760 EUR
521-1155 521-1156
Centrífugas de sobremesa con ventilación/refrigeración ROTINA 420/420R
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
High performance, compact centrifuges developed for high sample throughput as well as for high sample volumes.
  • Centrífugas de fácil uso con bloqueo de tapa automático, panel de control moderno y ergonómico, 98 programas en memoria configurables por usuario y rotores fácilmente intercambiables
  • Carcasa y tapa de metal, cámara de centrifugación de acero inoxidable y visor en la tapa
  • Funciones de seguridad: bloqueo y sujeción de tapa durante el funcionamiento del rotor, liberación de bloqueo de tapa de emergencia, sistema de protección para evitar la caída de la tapa, protección frente al sobrecalentamiento del motor, protección frente al sobrecalentamiento de la cámara (ROTINA 420 R), desconexión por desequilibrio de rotor y reconocimiento de rotor automático
Ideales para aplicaciones de química clínica, biotecnología y centros de investigación biológica.
Información para pedidos: rotores y adaptadores disponibles por separado.