Gafas de seguridad, Contour
Proveedor: Bollé Safety
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 16.2 EUR
111-0113 111-0112 111-0514
Gafas de seguridad, Contour
Gafas
Solidez, protección, diseño, comodidad y ligereza hacen de las gafas de seguridad Contour un modelo único.
  • Patillas antideslizantes TIPGRIP
  • Puente antideslizamiento
  • Modelo con lentes ESP (percepción sensorial extra): un revestimiento innovador para reducir el deslumbramiento y los efectos nocivos de la luz azul
Peso: 21 g
Certificaciones: EN 166, (EN 170, EN 172)
Información de suministro: Se suministran con funda de microfibra.