Indicadores de esterilización por óxido de etileno
Proveedor: SÜDPACK MEDICA
7600004 7600005
489-0097EA 237 EUR
489-0097 489-0098
Indicadores de esterilización por óxido de etileno
Indicadores de esterilización
Los discos están disponibles en una variedad de versiones en blanco o impresas.
La esterilización se produce como consecuencia de la exposición al óxido de etileno (EtO).
El indicador 489-0097 cambia de color púrpura a verde cuando se expone al EtO.
El indicador 489-0098 contiene el texto: 'Green is ETO exposed' (El color verde significa exposición al EtO).
Envase: Rollo de 5.000 etiquetas.