Inyectores de muestra, Rheodyne®
Proveedor: IDEX RHEODYNE
3725I-038 7725I 8125
554-1545EA 3690 EUR
554-1545 554-2152 554-2168
Inyectores de muestra, Rheodyne®
Válvulas Válvulas de inyección
Los inyectores manuales tienen dos posiciones, 'Cargar' e 'Inyectar'. La posición de 'Cargar' permite cargar la muestra en el bucle de muestra o en la cámara de muestra. Normalmente se usa una jeringa para cargar la muestra en el inyector de muestra. Tras la carga, la rotación manual del inyector manual de la muestra a la posición 'Inyectar' permite el lavado de la muestra cargada en la columna.
* MBB™ (Make-Before-Break): los modelos que incorporan el diseño de la arquitectura MBB patentado por Rheodyne proporciona un flujo ininterrumpido cuando se cambia entre las posiciones 'Cargar' e 'Inyectar'.