Tapas de desecador WERTEX tipo DURAN®
Proveedor: witeg Labortechnik
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 121 EUR
467-1460 467-1481 467-1490
Tapas de desecador WERTEX tipo DURAN®
Tapas Tapas de desecadores
DURAN®, vidrio de borosilicato transparente, 3.3. Apta para desecadores de vacío tipo WERTEX.
  • Con tubo especial (NS 24/29, Tipo WERTEX)
  • Con reborde anular estriado