3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, polvo cristalino
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H37099.14 H37099.06
H37099.14EA 408 EUR
H37099.14 H37099.06
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, polvo cristalino
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Used as pharmaceutical intermediate.
  • Incompatible with oxidising agents
  • Synonym: 3,4-Dimethylpyrazole
Formula: C₅H₈N₂
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462154
Núm. CAS: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) White to cream
Form Crystalline powder
Assay (GC) >96,0%
Solubility Slightly soluble in water