Minifrigoríficos, True North
Proveedor: HEATHROW
HS120072 HS120073 HS120074
HEATHS120072EA 528 EUR
HEATHS120072 HEATHS120073 HEATHS120074
Minifrigoríficos, True North
Cajas Enfriadores de sobremesa
Proteja las muestras sensibles a la temperatura en el banco o en el congelador.
  • Construcción de policarbonato con pies de goma antideslizantes
  • Tapas cuadriculadas y con llave de una posición para facilitar la identificación de las muestras
Ideal para mantener fríos los reactivos PCR®, las enzimas y otros reactivos bioquímicos mientras se trabaja en el banco.
Rellenos de gel aislante, los mini refrigeradores también pueden utilizarse para la congelación controlada de muestras y para la retención de temperaturas más prolongadas.
Los refrigeradoresMore Product Information