Nickel chromium iron, en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44888.30 44888.A1
44888.30EA 229 EUR
44888.30 44888.A1
Nickel chromium iron, en polvo -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% UN No.: 3089 MDL No.: MFCD01741927
Formula: Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11%
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01741927
UN: 3089
ADR: 4.1,III