VWR®, Diapositivas para impresoras de chorro de tinta
Proveedor: VWR Collection
631-1177EA 194 EUR
631-1177 631-1178 631-1179 631-1182
VWR®, Diapositivas para impresoras de chorro de tinta
Portaobjetos Portaobjetos de microscopios
Los portaobjetos para microscopía están diseñados con extremos congelados en color para la tinción de H&E en secciones congeladas en el examen histopatológico.
  • Vida útil de 60 meses
  • Pre-limpiado, sin riesgos de marca, impresión o contaminación
  • Marcado con sistema de etiquetado convencional, lápiz, rotuladores e impresoras de chorro de tinta
Fabricado especialmente para todas las impresoras de inyección de tinta.
Envase: 50 piezas por caja. 50 cajas por caja.
Precaución: Los artículos frágiles deben almacenarse en seco y en condicionesMore Product Information