1-Octanol ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
n-Octanol
472328-1L
472328-1LEA
136
EUR
472328-1L
1-Octanol ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
1-Octanol
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH MW: 130,23 g/mol Pto. Ebullición: 194 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 0,827 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002988 Núm. CAS: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 |
Resultados test especificaciones
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.004 % |
Titrable Acid | Max. 0.0002 meq/g |
APHA | Max. 10 |
Refractive Index | n20/D 1.429 (lit.) |
Vapor Pressure | 0.14 mmHg ( 25 °C) |
Autoignition Temperature | 523 °F |