VWR®, Portaobjetos de microscopio con esmerilado en color
Proveedor: VWR Collection
631-1169EA 186 EUR
631-1169 631-1172 631-1173 631-1175 631-1176
VWR®, Portaobjetos de microscopio con esmerilado en color
Portaobjetos Portaobjetos de adhesión
Portaobjetos recomendados para la tinción con hematoxilina y eosina (H&E), la inmunohistoquímica (IHC) y la hibridación en secciones congeladas en el examen histopatológico.
  • Bordes lisos para mayor seguridad operativa
  • Superficie pegajosa para una mayor adherencia que con la poli-l-lisina
  • Marcado con sistema de etiquetado convencional, lápices, rotuladores e impresoras de transferencia térmica
Recommended for hematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopathology examination.
Envase: 50 piezas por caja. 50 cajas por caja.
Precaución: Debe almacenarse en condiciones secas y de temperatura adecuada en el laboratorio - vida útil de 60 meses.