Sistema de refrigeración para Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Proveedor: Bertin Instruments
P000671-CLYS2A
432-0346EA 7320 EUR
432-0346
Sistema de refrigeración para Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Cryolys® Evolution es el sistema de refrigeración definitivo para homogeneizar moléculas termosensibles con el homogeneizador Precellys® Evolution, lo que garantiza un enfriamiento controlado y estable antes, durante y después del protocolo de homogeneización. El Cryolys® Evolution evita el aumento de la temperatura durante el alisado y mejora la eficiencia de la extracción molecular, lo que resulta en un análisis de calidad superior, manteniendo la temperatura deseada entre 0 y 10 °C antes y durante la homogeneización.
  • Refrigeración muy eficiente: temperatura objetivo alcanzada en menos de 2 minutos
  • Fácil de instalar: no se requiere conexión de aire comprimido o a la red eléctrica
  • Preciso: Temperatura totalmente monitoreada
  • Fácil de usar: el modo automático permite la gestación completa del protocolo sin intervención del usuario
Cryolys® Evolution garantiza una refrigeración eficiente de los tubos mediante un innovador sistema que utiliza aire ambiente sin generar heladas. El Cryolys® Evolution está conectado directamente a la parte superior de la tapa de Precellys®. El aire ambiente se aspira desde el exterior, entra en contacto con el hielo seco sublimado que lo enfría. A continuación, se inyecta aire frío en la tapa Evolution de Precellys para mantener las muestras a la temperatura deseada antes, durante y después del proceso de homogeneización. Colocado en la tapa de la unidad, el sistema es alimentado y gestionado directamente por el software Precellys® Evolution, lo que garantiza un control completo de la temperatura durante la molienda de la muestra. El modo totalmente automatizado impulsado por el software Precellys® Evolution permite un control completo del proceso de homogeneización con alta precisión.
Con su exclusivo movimiento multidireccional figura-8, Precellys® Evolution proporciona el mismo nivel alto de eficiencia energética y de homogeneización a cada tubo, mientras que la unidad de refrigeración Cryolys® Evolution ofrece el control de temperatura perfecto para proteger las muestras. Ambas unidades juntas permiten la homogeneización de cualquier tipo de muestra, de más blanda a más dura en 5 tamaños diferentes de tubos con el flujo de trabajo adecuado (1 a 96 tubos) simultáneamente, esto toma aproximadamente 30 segundos. La unidad tiene una capacidad de 1,5 kg de hielo seco, y el consumo de hielo seco es: 1,5 kg durante 30 minutos de duración.
La baja temperatura monitoreada garantiza la integridad de moléculas específicamente dirigidas como proteínas y ARN, lo que brinda a las aplicaciones posteriores una mejor eficiencia/sensibilidad.