EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Ácido etilenbis(oxietilennitrilo)tetraacético
Management of Change (MOC) category = N
L657-06EA 0 EUR
L657-06 L657-05
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35 g/mol
Pto. de fusión: 240…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004291
Núm. CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Índice Merck: 13,03560
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) ≥98 %