Acetona 99,0 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Propanona
P113-33EA 65.99 EUR
P113-33 P113-38 P113-39 P113-40
Acetona 99,0 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 56.2
Pto. de fusión: -95.4
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM