Acetona ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P113-33EA 64.07 EUR
P113-33 P113-38 P113-39 P113-40
Acetona ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM