Acetona, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Propanona
3413.5000EA 0 EUR
3413.5000 3413.9010
Acetona, J.T.Baker®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99 %