Amonio acetato ≥97%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Acetic acid ammonium salt
0596-07EA 0 EUR
0596-07 0596-R
Amonio acetato ≥97%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥97%
Assay (CH₃COONH₄) (by acid-base titration) ≥97 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.7 - 7.3
Residue after Ignition ≤0.010 %
Solution (20:100) - clear, colorless, complete Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Water (H₂O) ≤2.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs