Amonio hidrogenodifluoruro ≥96.0%, escamas, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Amonio bifluoruro, Difluoruro de amonio, Amonio hidrógeno difluoruro
Management of Change (MOC) category = N
0619-05EA
245.41
EUR
0619-05
0619-07
0619-09
Amonio hidrogenodifluoruro ≥96.0%, escamas, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Amonio hidrógeno difluoruro
Formula:
NH₄HF₂ Pto. de fusión: 124,6 °C Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012018 Núm. CAS: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Índice Merck: 13,00498 |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
Assay (NH₄FHF) | ≥96.0 % |
Insoluble Matter | ≤ 0.02 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.0 - 6.5 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.002 % |
Moisture (as H₂O) | ≤ 0.4 % |
Product may contain black specks that are indigenous to product. | — |