Amonio sulfato ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
3512-65EA
3219.72
EUR
3512-65
3512-06
3512-12
3512-25
3512-28
3512-88
Amonio sulfato ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Amonio sulfato
Formula:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132.14 g/mol Pto. de fusión: 336…339 °C Densidad: 1.77 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003391 Núm. CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 IR: 01-2119455044-46 Índice Merck: 13,00559 |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≥99.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) (A.C.S.) | ≥99.0 % |
ACS - Residue on Ignition | ≤0.005 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 6.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤3 ppm |
ACS - Nitrate (NO₃) | ≤0.001 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤3 ppm |
ACS - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | ≤3 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.200 ppm |