Ácido bórico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor
P144-33EA 0 EUR
P144-33 P144-42
Ácido bórico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM