Calcio carbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P104-33EA
45.6
EUR
P104-33
P104-38
Calcio carbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calcio carbonato
Formula:
CaCO₃ |
Número MDL:
MFCD00010906 Núm. CAS: 471-34-1 |