Calcio carbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Carbonato de calcio
P104-33EA 45.6 EUR
P104-33 P104-38
Calcio carbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1