Calcio cloruro, anhidro ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
1311-01EA 0 EUR
1311-01 1311-07
Calcio cloruro, anhidro ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calcio cloruro
Desiccant, 20 mesh. Lot analysis on label.
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) (by Ag titrn) ≥96.0 %
Titrable Base (meq/g) ≤0.006
Mesh - On U.S. No. 20 Sieve ≤10 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs