Ácido cítrico monohidrato 99.0-102.0% (by titrimetric analysis), granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
0627-12EA
88.32
EUR
0627-12
0627-20
Ácido cítrico monohidrato 99.0-102.0% (by titrimetric analysis), granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ácido cítrico monohidrato
Formula:
C₆H₈O₇.H₂O MW: 210.14 g/mol Pto. de fusión: 135…152 °C Densidad: 1.54 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 173.9 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149972 Núm. CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Índice Merck: 13,02350 |
|
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
ACS - Assay (C₆H₈O₇·H₂O) (by titration) | 99.0 - 102.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Residue after Ignition | ≤0.02 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Oxalate (C₂O₄) | Passes Test |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) | ≤0.002 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤3 ppm |
ACS - Lead (Pb) | ≤2 ppm |
ACS - Substances Carbonizable by Hot H₂SO₄ | Passes Test |