Cobalto óxido, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Tetraóxido de tricobalto
1691-08EA 0 EUR
1691-08 1691-09
Cobalto óxido, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cobalto óxido
Formula: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Pto. de fusión: 895
Número MDL: MFCD00010939
Núm. CAS: 1308-06-1
Índice Merck: 13,02454