Diclorometano, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
6779-45EA 407.49 EUR
6779-45 6779-25
Diclorometano, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM