di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Sodio fosfato disódico dodecahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio dodecahidrato
P116-33EA 75.29 EUR
P116-33 P116-42
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4