EDTA sal disódica, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodioÁcido etilendiaminotetraacético sal disódicaÁcido edético sal disódicaIdranal III
7125.1000EA 68.74 EUR
7125.1000
EDTA sal disódica, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0195 - 0.0205