Etanol absoluto ≥99.5%, BAKER ANALYZED® para espectrofotometría UV, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
8029.2500EA 235.11 EUR
8029.2500 8029.0500
Etanol absoluto ≥99.5%, BAKER ANALYZED® para espectrofotometría UV, J.T.Baker®
Etanol
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: -117
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 99.5 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 250 nm max. 0.05
at 270-400 nm max. 0.01