Etilo acetato ≥99.5% (by GC, corrected for water content), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
4992-26EA 0 EUR
4992-26 MACR4992-06 MACR4992-04 MACR4992-19 MACR4992-08
Etilo acetato ≥99.5% (by GC, corrected for water content), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.003 %
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0009
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %