Etilo acetato, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Acetato de etilo
6780-45EA 424.79 EUR
6780-45 6780-25
Etilo acetato, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77.1
Pto. de fusión: -83
Pto. de inflamación: -4
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM