Etilenglicol 99,0 GC_ASSAY_METHOD, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
9300-03EA 320.46 EUR
9300-03 9300-01 9300-07 9300-R
Etilenglicol 99,0 GC_ASSAY_METHOD, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Assay (HOCH₂CH₂OH) (by GC) ≥99 %
Assay (HOCH₂CH₂OH)(wet analysis) ≥99 %
Color (APHA) ≤10
Specific Gravity at 20°/20°C 1.114 - 1.116
Residue after Ignition ≤0.005 %
Acidity (as CH₃COOH) ≤0.01 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.2 ppm