Ácido clorhídrico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
P112-33EA
30.79
EUR
P112-33
P112-36
Ácido clorhídrico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8 II |