Ácido clorhídrico solución 10% Biotech Reagent, meets analytical specification of Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P111-33EA
29.54
EUR
P111-33
P111-38
P111-39
P111-40
Ácido clorhídrico solución 10% Biotech Reagent, meets analytical specification of Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |