Magnesio cloruro hexahidrato 99,0-105,0, flake FCC, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Cloruro de magnesio hexahidrato
5954-24EA 636.91 EUR
5954-24 5954-32
Magnesio cloruro hexahidrato 99,0-105,0, flake FCC, Macron Fine Chemicals™
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Appearance Passes Test
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Assay (MgCl₂.6H₂O) 99.0 - 105.0 %
FCC - Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
FCC - Lead (Pb) ≤4 mg/kg
FCC - Sulfate (SO₄) ≤0.03 %
Solubility Passes Test