Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 98,0-101,0 EDTA titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
2540-07EA 0 EUR
2540-07 2540-01 2540-R 2540-05
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 98,0-101,0 EDTA titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05751
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (MnCl₂·4H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
ACS - Zinc (Zn) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm